Learn More
6-maleimidohexanoato de N-succinimidilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Succinimidyl 6-Maleimidohexanoate |
| CAS | 55750-63-5 |
| Fórmula molecular | C14H16N2O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 6-Maleimidohexanoic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N2O6/c17-10-5-6-11(18)15(10)9-3-1-2-4-14(21)22-16-12(19)7-8-13(16)20/h5-6H,1-4,7-9H2 |
| SMILES | O=C(CCCCCN1C(=O)C=CC1=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| Nombre IUPAC | 6-(2,5-dioxopirrolidin-1-il)hexanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 308.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.1008 |