Learn More
Caproato de N-succinimidilo 6-[[4-(maleimidometil)ciclohexil]carboxamido], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Succinimidyl 6-[[4-(Maleimidomethyl)cyclohexyl]carboxamido |
| CAS | 125559-00-4 |
| Fórmula molecular | C22 H29 N3 O7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H29N3O7/c26-17-9-10-18(27)24(17)14-15-5-7-16(8-6-15)22(31)23-13-3-1-2-4-21(30)32-25-19(28)11-12-20(25)29/h9-10,15-16H,1-8,11-14H2,(H,23,31) |
| SMILES | O=C(CCCCCNC(=O)C1CCC(CN2C(=O)C=CC2=O)CC1)ON3C(=O)CCC3=O |
| Nombre IUPAC | 6-[[4-[(2,5-dioxopirrol-1-il)metil]ciclohexanocarbonil]amino]hexanoato de (2,5-dioxopirrolidin-1-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 447.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 447.2006 |