Learn More
4-(p-Maleimidofenil)butirato de N-succinimidilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Succinimidyl 4-(p-Maleimidophenyl)butyrate |
| CAS | 79886-55-8 |
| Fórmula molecular | C18 H16 N2 O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16N2O6/c21-14-8-9-15(22)19(14)13-6-4-12(5-7-13)2-1-3-18(25)26-20-16(23)10-11-17(20)24/h4-9H,1-3,10-11H2 |
| SMILES | O=C(CCCc1ccc(cc1)N2C(=O)C=CC2=O)ON3C(=O)CCC3=O |
| Nombre IUPAC | 4-[4-(2,5-dioxopirrolidin-1-il)fenil]butanoato de (2,5-dioxopirrolidin-1-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 356.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.1008 |