Learn More
N-Succinimidil 4-(maleimidometil)ciclohexanecarboxilato, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15431416 25 mg 25 miligramos
15441416 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15431416 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54627.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 64987-85-5 | C16H18N2O6 | 334.328 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64987-85-5
Fórmula molecular C16H18N2O6
Peso molecular (g/mol) 334.328
Número MDL MFCD00009634
Clave InChI JJAHTWIKCUJRDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo smcc, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl methyl cyclohexanecarboxylate, n-succinimidyl 4-n-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylate, trans-4-maleimidomethyl cyclohexanecarboxylic acid-nhs, unii-b357p1g1if, n-succinimidyl 4-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylate, n-4-carboxycyclohexylmethyl maleimide n-hydroxysuccinimide ester, trans-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl methyl cyclohexanecarboxylate, n-hydroxysuccinimidyl 4-n-maleimidomethylcyclohexane-1-carboxylate, succinimidyl 4-n-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylate
PubChem CID 125175
ChEBI CHEBI:63174
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 4-[(2,5-dioxopirrol-1-il)metil]ciclohexano-1-carboxilato
SMILES C1CC(CCC1CN2C(=O)C=CC2=O)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Succinimidyl 4-(maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate
Punto de fusión 180°C to 182°C
Cantidad 25 mg
Beilstein 1555271
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.33
Porcentaje de pureza ≥98%