Learn More
4-(maleimidometil)ciclohexano-1-carboxilato de N-succinimidilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Succinimidyl 4-(Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate |
| CAS | 64987-85-5 |
| Fórmula molecular | C16 H18 N2 O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N2O6/c19-12-5-6-13(20)17(12)9-10-1-3-11(4-2-10)16(23)24-18-14(21)7-8-15(18)22/h5-6,10-11H,1-4,7-9H2 |
| SMILES | O=C(ON1C(=O)CCC1=O)C2CCC(CN3C(=O)C=CC3=O)CC2 |
| Nombre IUPAC | (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 4-[(2,5-dioxopirrol-1-il)metil]ciclohexano-1-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 334.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.1165 |