Learn More
N-succinimidil (4-yodoacetil)aminobenzoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Succinimidyl (4-Iodoacetyl)-aminobenzoate |
| CAS | 72252-96-1 |
| Fórmula molecular | C13 H9 I N2 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9IN2O5/c14-7-10(17)15-9-3-1-8(2-4-9)13(20)21-16-11(18)5-6-12(16)19/h1-6H,7H2,(H,15,17) |
| SMILES | ICC(=O)Nc1ccc(cc1)C(=O)ON2C(=O)C=CC2=O |
| Nombre IUPAC | 4-[(2-yodoacetil)amino]benzoato de (2,5-dioxopirrol-1-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 400.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 399.9556 |