Learn More
4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoato de N-succinimidilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate |
| CAS | 126695-58-7 |
| Fórmula molecular | C11 H4 F4 N4 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H4F4N4O4/c12-6-5(7(13)9(15)10(8(6)14)17-18-16)11(22)23-19-3(20)1-2-4(19)21/h1-2H2 |
| SMILES | FC1=C(C(ON2C(CCC2=O)=O)=O)C(F)=C(F)C(N=[N+]=[N-])=C1F |
| Nombre IUPAC | (2,5-dioxopirrolidin-1-il)4-azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 332.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.0169 |