Learn More
N-Succinimidil 3-Trimetilil-benzoato, TRC
Código de producto. 30135036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135036 25 mg 25 miligramos
30133935 2.5 mg 2.50 miligramo
17983825 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135036 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69202525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122856-01-3
Fórmula molecular C14 H17 N O4 Sn
Peso molecular (g/mol) 382
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidina-1-il) 3-trimetilstannilbenzoato
SMILES C[Sn](C)(C)c1cccc(c1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Succinimidyl 3-Trimethylstannyl-benzoate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8NO4.3CH3.Sn/c13-9-6-7-10(14)12(9)16-11(15)8-4-2-1-3-5-8;;;;/h1-2,4-5H,6-7H2;3*1H3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.018
Porcentaje de pureza >95%