Learn More
N-Succinimidil 3-(propargiloxi)propionato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
15436429 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15436429 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64496.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo que contiene acetileno con función de éster NHS para la reacción con aminas
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-Succinimidil 3-(propargiloxi)propionato es un reactivo que contiene acetileno con funcionalidad de éster NHS para la reacción con aminas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado herméticamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Succinimidyl 3-(propargyloxy)propionate
CAS 1174157-65-3
Color Gris
Fórmula molecular C10H11NO5
Número MDL MFCD13184973
Cantidad 100 mg
Sinónimo n-succinimidyl 3-propargyloxy propionate, propargyl-nhs, ambotzpeg1935, acetylene-peg-nhs ester, propargyl-peg1-nhs ester, propargyl-succinimidyl-ester, propargyl-n-hydroxysuccinimidyl ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-prop-2-ynyloxy propanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-prop-2-yn-1-yloxy propanoate
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI WKIKHHMUNOVQLD-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C(CCOCC#C)ON1C(=O)CCC1=O
Nombre IUPAC 2,5-dioxopirrolidin-1-il 3-(prop-2-in-1-iloxi)propanoato
Peso molecular (g/mol) 225.20
PubChem CID 51340986
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.2
Forma física Sólido