Learn More
N-Succinimidil 3-Methoxy-4-nitrobenzoato, TRC
Código de producto. 30179826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179826 500 mg 500 miligramos
30180028 100 mg 100 miligramos
30179925 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179826 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS692043500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2006277-78-5
Fórmula molecular C12H10N2O7
Peso molecular (g/mol) 294.22
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidina-1-il) 3-metoxi-4-nitrobenzoato
SMILES COc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Succinimidyl 3-Methoxy-4-nitrobenzoate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N2O7/c1-20-9-6-7(2-3-8(9)14(18)19)12(17)21-13-10(15)4-5-11(13)16/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.0488