Learn More
N-Succinimidil 3-maleimidobenzoato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494009 1 g 1 g
15404019 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61410.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Un reactivo de acoplamiento heterobifuncional útil para formar inmunoconjugados enzimáticos
N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate is useful for forming enzyme immunoconjugates. It has a 9.9 Angstrom spacer arm. Heterobifunctional crosslinking reagent reactive toward primary amine and sulfhydryl. Useful for preparation of enzyme immunoconjugates and hapten carrier molecule conjugates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-succinimidil 3-maleimidobenzoato es útil para formar inmunoconjugados enzimáticos. Tiene un agente separador de 9,9 angstroms. Reactivo de entrecruzamiento heterobifuncional reactivo a la amina primaria y al sulfhidrilo. Útil para la preparación de inmunoconjugados enzimáticos y conjugados de moléculas portadores de haptenos.
Solubilidad
Soluble en DMF o acetato de etilo.
Notas
Sensible a la humedad & y a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58626-38-3
Fórmula molecular C15H10N2O6
Peso molecular (g/mol) 314.253
Número MDL MFCD00005514
Clave InChI LLXVXPPXELIDGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-maleimidobenzoic acid n-hydroxysuccinimide ester, n-succinimidyl 3-maleimidobenzoate, 3-maleimidobenzoyl n-hydroxysuccinimide, 1-3-2,5-dioxopyrrolidinyl oxy carbonyl phenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, m-maleimidobenzoyl-n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxopyrrol-1-yl benzoate, 3-n-maleimidobenzoic acid n-succinimidyl ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl benzoate, ambotzpeg2090
PubChem CID 93861
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 3-(2,5-dioxopirrol-1-il)benzoato
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)C2=CC(=CC=C2)N3C(=O)C=CC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate
Punto de fusión 175°C to 177°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 1505254
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in DMF or ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.26
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo