Learn More
N-Succinidilo 15-ácido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440397 100 mg 100 miligramos
15430397 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64834.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 944251-24-5 | C15H24N4O8 | 388.38 g/mol
N-Succinimidyl 15-azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoate is an amine reactive reagent for azide incorporation. It contains a PEG spacer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-Succinimidilo 15-ácido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoato es un reactivo de amina para la incorporación de azida. Contiene un separador de PEG.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y acetonitrilo.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 944251-24-5
Fórmula molecular C15H24N4O8
Peso molecular (g/mol) 388.38
Número MDL MFCD13184948
Clave InChI OIGKWPIMJCPGGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Azido-PEG4-NHS ester
Nombre IUPAC 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 1-azido-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate
SMILES [N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Succinimidyl 15-azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoate
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide and acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.37
Forma física Líquido