Learn More
N-Stearoil Fitofingosina, TRC
Código de producto. 30179550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179550 50 mg 50 miligramos
30179102 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179550 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68658550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34354-88-6
Fórmula molecular C36 H73 N O4
Peso molecular (g/mol) 583.97
Sinónimo N-[(1S,2S,3R)-2,3-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]octadecanamide, C18 3-Hydroxy Dihydroceramide, Ceramide III, Ceramide 3, DS-Ceramide Y3S, D-ribo-1,3,4-Trihydroxy-2-octadecanoylamidooctadecane, 2S,3S,4R-2-Stearoylamide-1,3,4-octadecanetriol;
Nombre IUPAC N-[(2S,3S,4R)-1,3,4-trihidroxioctadecan-2-il]octadecanamida
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Stearoyl Phytosphingosine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H73NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-35(40)37-33(32-38)36(41)34(39)30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h33-34,36,38-39,41H,3-32H2,1-2H3,(H,37,40)/t33-,34+,36-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 583.554