Learn More
Hidriodida de N,S-dimetilisotiouronio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377279 5 g 5 g
11387279 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377279 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27439.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 41306-45-0 | C3H9IN2S | 232.083 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41306-45-0
Fórmula molecular C3H9IN2S
Peso molecular (g/mol) 232.083
Número MDL MFCD00192092
Clave InChI UDUMWDDMSHXGGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-dimethyl-2-thiopseudourea hydriodide, 1,2-dimethylisothiourea hydriodate, n,s-dimethyl-isothiourea hydroiodide, 1,2-dimethyl-isothiourea hydroiodide, n,s-dimethylisothiouronium hydriodide, iminomethylthiomethyl methylamine, iodide, 1,2-dimethyl-2-thiopseudoureahydriodide, n-methyl methylsulfanyl methanimidamide hydroiodide, n'-methyl methylsulfanyl methanimidamide hydroiodide
PubChem CID 12263909
Nombre IUPAC N'-metilcarbamimidotioato de metilo; hidroyoduro
SMILES CN=C(N)SC.I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,S-Dimethylisothiouronium hydriodide
Punto de fusión 134°C to 136°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.07
Porcentaje de pureza 98%