Learn More
Éster 2-etilbutilínico de N-[(S)-(4-nitrofenoxi)fenoxifosfinil]-L-alanina, Mikromol™
Descripción
Éster 2-etilbutil de N-[(S)-(4-nitrofenoxi)fenoxifosfinil]-L-alanina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(S)-(4-Nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 2-Ethylbutyl Ester |
| CAS | 1354823-36-1 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[(S)-(4-Nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 2-Ethylbutyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H27 N2 O7 P |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | L-Alanine, N-[(S)-(4-nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-, 2-ethylbutyl ester, N-[(S)-(4-Nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 2-Ethylbutyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27N2O7P/c1-4-17(5-2)15-28-21(24)16(3)22-31(27,29-19-9-7-6-8-10-19)30-20-13-11-18(12-14-20)23(25)26/h6-14,16-17H,4-5,15H2,1-3H3,(H,22,27)/t16-,31-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(CC)COC(=O)[C@H](C)N[P@](=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[[(4-nitrofenoxi)-fenoxifosforil]amino]propanoato de 2-etilbutil |
| Mostrar más |