Learn More
Éster 1-metiletílico de N-[(S)-(4-nitrofenoxi)fenoxifosfinil]-L-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(S)-(4-Nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 1-Methylethyl Ester |
| CAS | 1256490-31-9 |
| Fórmula molecular | C15 H14 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Remdesivir Impurity 25 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O2/c1-11-13(12-7-4-3-5-8-12)9-6-10-14(11)15(16)17-2/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(c1C)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-3-fenilbenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 226.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.099 |