Learn More
Éster 1-metiletílico de N-[(S)-(4-nitrofenoxi)fenoxi-2,3,4,5,6-d5-fosfinil]-L-alanina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(S)-(4-Nitrophenoxy)phenoxy-2,3,4,5,6-d5-phosphinyl]-L-Alanine-d5 1-Methylethyl Ester |
| CAS | 1874196-88-9 |
| Fórmula molecular | C18H16D5N2O7P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-[(S)-(4-Nitrophenoxy)Phenoxy-2,3,4,5,6-D5-Phosphinyl]-L-Alanine-D5 1-Methylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21N2O7P/c1-13(2)25-18(21)14(3)19-28(24,26-16-7-5-4-6-8-16)27-17-11-9-15(10-12-17)20(22)23/h4-14H,1-3H3,(H,19,24)/t14-,28?/m0/s1/i4D,5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(OP(=O)(N[C@@H](C)C(=O)OC(C)C)Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[[(4-nitrofenoxi)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenoxi)fosforil]amino]propanoato de propan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 413.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 413.14 |