Learn More
N-[(S)-(+)-1-Etoxicarbonil-3-fenilpropil]-L-alanina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10081861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10081861 5 g Glass Bottle 5 g
10051851 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10081861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 332250050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 82717-96-2
Fórmula molecular C15H21NO4
Peso molecular (g/mol) 279.34
Número MDL MFCD00209976
Clave InChI CEIWXEQZZZHLDM-AAEUAGOBSA-N
Sinónimo s-2-s-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl amino propanoic acid, n-s-1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-l-alanine, unii-10sz4ij77b, n-1 s-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-l-alanine, n-s-+-1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-l-alanine, 2s-2-2s-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl amino propanoic acid, s,s-n-ethoxy carbonyl-3-phenylpropyl alanine, n-s-1-carboxyethyl-l-homophenylalanine ethyl ester, s,s-n-1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl alanine
PubChem CID 5702571
SMILES CCOC(=O)[C@H](CCC1=CC=CC=C1)N[C@@H](C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(S)-(+)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 148°C to 153°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass Bottle
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC (2S)-2-{[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino}propanoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.34
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Crystalline Powder