Learn More
N-[(S)-1-carbetoxibutil]-(S)-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(S)-1-Carbethoxybutyl]-(S)-alanine |
| CAS | 82834-12-6 |
| Fórmula molecular | C10H19NO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (S)-N-(1-Carboxyethyl)-L-norvaline 1-Ethyl Ester, N-((S)-Ethoxycarbonyl-1-butyl)-(S)-alanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19NO4/c1-4-6-8(10(14)15-5-2)11-7(3)9(12)13/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8-/m0/s1 |
| SMILES | CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)O)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxopentan-2-il]amino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 217.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.1314 |