Learn More
N-[(R)-1-feniletil]acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(R)-1-Phenylethyl]acetamide |
| CAS | 36283-44-0 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | (+)-N-(1-Phenylethyl)acetamide, (R)-1-Acetamido-1-phenylethane, (R)-N-Acetyl-1-phenylethylamine, (αR)-N-(α-Methylphenyl)acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO/c1-8(11-9(2)12)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3,(H,11,12)/t8-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](NC(=O)C)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-[(1R)-1-feniletil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 163.216 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0997 |