Learn More
N-(piridin-4-ilmetil)etanamina, Mikromol™
Código de producto. 17933686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17933686 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17933686 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0601.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-(piridin-4-ilmetil)etanamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine
CAS 33403-97-3
Nombres de analitos o componentes N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H12 N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tropicamide Imp. A (EP), Tropicamide USP Related Compound A, Tropicamide USP RC A, N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine, Tropicamide Related Compound A, Tropicamide Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2/c1-2-9-7-8-3-5-10-6-4-8/h3-6,9H,2,7H2,1H3
SMILES CCNCc1ccncc1
Nombre IUPAC N-(piridina-4-ilmetil)etanamina
Peso molecular (g/mol) 136.19
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 136,1 g/mol