Learn More
N-(piridin-2-il)piridin-2-amina (2,2'-dipiridilamina), Mikromol™
Descripción
N-(piridin-2-il)piridin-2-amina (2,2'-dipiridilamina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Pyridin-2-yl)pyridin-2-amine (2,2'-Dipyridylamine) |
| CAS | 1202-34-2 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(Pyridin-2-yl)pyridin-2-amine (2,2'-Dipyridylamine) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H9 N3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Chlorphenamine Maleate Imp. B (EP), Chlorphenamine Imp. B (EP), Chlorpheniramine USP Related Compound B, Chlorpheniramine USP RC B, N-(Pyridin-2-yl)pyridin-2-amine, 2,2'-Dipyridylamine, Chlorpheniramine Related Compound B, Chlorphenamine Maleate Impurity B, Chlorphenamine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9N3/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H,(H,11,12,13) |
| SMILES | N(c1ccccn1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | N-piridin-2-ilpiridin-2-amina |
| Mostrar más |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?