Learn More
N-(piridin-2-il)piridin-2-amina (2,2'-dipiridilamina), Mikromol™
Código de producto. 17990466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17990466 25 mg 25 miligramos
17984386 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17990466 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0090.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-(piridin-2-il)piridin-2-amina (2,2'-dipiridilamina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Pyridin-2-yl)pyridin-2-amine (2,2'-Dipyridylamine)
CAS 1202-34-2
Nombres de analitos o componentes N-(Pyridin-2-yl)pyridin-2-amine (2,2'-Dipyridylamine)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H9 N3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Chlorphenamine Maleate Imp. B (EP), Chlorphenamine Imp. B (EP), Chlorpheniramine USP Related Compound B, Chlorpheniramine USP RC B, N-(Pyridin-2-yl)pyridin-2-amine, 2,2'-Dipyridylamine, Chlorpheniramine Related Compound B, Chlorphenamine Maleate Impurity B, Chlorphenamine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9N3/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H,(H,11,12,13)
SMILES N(c1ccccn1)c2ccccn2
Nombre IUPAC N-piridin-2-ilpiridin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 171.2
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0796 g/mol