Learn More
N-(piridin-2-il)piridin-2-amina (2,2'-dipiridilamina), Mikromol™
Descripción
N-(piridin-2-il)piridin-2-amina (2,2'-dipiridilamina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Pyridin-2-yl)pyridin-2-amine (2,2'-Dipyridylamine) |
| CAS | 1202-34-2 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(Pyridin-2-yl)pyridin-2-amine (2,2'-Dipyridylamine) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H9 N3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Chlorphenamine Maleate Imp. B (EP), Chlorphenamine Imp. B (EP), Chlorpheniramine USP Related Compound B, Chlorpheniramine USP RC B, N-(Pyridin-2-yl)pyridin-2-amine, 2,2'-Dipyridylamine, Chlorpheniramine Related Compound B, Chlorphenamine Maleate Impurity B, Chlorphenamine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9N3/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H,(H,11,12,13) |
| SMILES | N(c1ccccn1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | N-piridin-2-ilpiridin-2-amina |
| Mostrar más |