Learn More
N-Pyrazinilcarbonil-L-fenilalanina, TRC
Código de producto. 30136007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136007 1 g 1 g
17921825 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136007 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8415001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114457-94-2
Fórmula molecular C14 H13 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 271.27
Sinónimo L-Phenylalanine, N-(pyrazinylcarbonyl)- (9CI), N-(2-Pyrazinylcarbonyl)-L-phenylalanine, (S)-3-Phenyl-2-[[(pyrazin-2-yl)carbonyl]amino]propanoic acid, Bortezomib acid analog, (2S)-3-Phenyl-2-[[(pyrazin-2-yl)carbonyl]amino]propanoic Acid
Nombre IUPAC (2S)-3-fenil-2-(pirazina-2-carbonilamino)ácido propanoico
SMILES OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Pyrazinylcarbonylphenylalanine
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13N3O3/c18-13(12-9-15-6-7-16-12)17-11(14(19)20)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9,11H,8H2,(H,17,18)(H,19,20)/t11-/m0/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.0957