Learn More
Bromuro de N-propilzinc , 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485315 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15485315 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58119.AD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 156567-57-6 | C3H7BrZn | 188.373 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Propylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 156567-57-6
Densidad 0.947
Fórmula molecular C3H7BrZn
Fórmula lineal CH3CH2CH2ZnBr
Número MDL MFCD00671996
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo bromozinc 1+ ;propane, propylzinc bromide, 0.50 m in thf, propylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, n-propylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, n-propylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Clave InChI BXIZKCIGQKZYGR-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[CH2-].[Zn+]Br
Nombre IUPAC bromozinc(1+); propano
Peso molecular (g/mol) 188.373
PubChem CID 5194901
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.37