Learn More
n-Propilurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418720
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418720 5 g 5 g
11409442 25 g 25 g
11419442 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418720 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10160.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 627-06-5 | C4H10N2O | 102.137 g/mol
n-Propylurea is used as a reactant in the preparation of N-1 monosubstituted 8-pyrazolyl xanthines as high affinity A2B adenosine receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La n-propilurea se utiliza como reactivo en la preparación de xantinas de 8-pirazolil N-1 monosustituidas como antagonistas del receptor de adenosina A2B de alta afinidad.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-06-5
Fórmula molecular C4H10N2O
Peso molecular (g/mol) 102.137
Número MDL MFCD00014793
Clave InChI ZQZJKHIIQFPZCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-propylurea, 1-propylurea, urea, propyl, urea, n-propyl, propyl urea, unii-0pk51j4av7, n-propyl urea, n'-propylurea, amino-n-propylamide, acmc-1ato6
PubChem CID 12303
Nombre IUPAC propilurea
SMILES CCCNC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Propylurea
Punto de fusión 99°C to 104°C
Fórmula lineal CH3CH2CH2NHCONH2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.14
Porcentaje de pureza 98%