Learn More
Bromuro de n-propiltrifenilfosfonio-d5, TRC
Código de producto. 30415765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30415765 250 mg 250 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30415765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP838392250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material n-Propyltriphenylphosphonium-d5 Bromide
CAS 1703757-22-5
Fórmula molecular C21 D5 H17 P . Br
Cantidad 250 mg
Sinónimo Triphenylpropylphosphonium-d5 Bromide, Bromo(propyl)triphenylphosphorane-d5, NSC 50539-d5, Propyltriphenylphosphonium-d5 Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22P.BrH/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D2;
SMILES [Br-].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC Bromuro de 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropil(trifenil)fosfanio
Peso molecular (g/mol) 390.3079
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.0956
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.