Learn More
Bromuro de n-propiltrifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Propyltriphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 6228-47-3 |
| Fórmula molecular | C21H22BrP |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Triphenylpropylphosphonium Bromide, Bromo(propyl)triphenylphosphorane, NSC 50539, Propyltriphenylphosphonium Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22P.BrH/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | trifenil(propil)fosfanio; bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 385.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.0642 |