Learn More
n-Propiltrietoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460077 100 g 100 g
11450077 25 g 25 g
11470077 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20997.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2550-02-9 | C9H22O3Si | 206.36 g/mol
It is an important material in sol-gel production, it provides a hydrophobic surface treatment for inorganic powders or filter materials and it is one of the catalyst components for polyolefin production with Ziegler-Natta catalyst. It is mainly used as construction waterproofing agent/protective agent, inorganic filler surface treatment agent, and pigment dispersant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un material importante en la producción de sol-gel, proporciona un tratamiento de la superficie hidrófobo para polvos inorgánicos o materiales filtrantes y es uno de los componentes catalizadores para la producción de poliolefina con el catalizador Ziegler-Natta. Se utiliza principalmente como agente impermeabilizante/agente protector en la construcción, como agente de tratamiento de la superficie de relleno inorgánico y como dispersante de pigmentos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en alcohol, hidrocarburos alifáticos y aromáticos.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del aire y agentes oxidantes y del agua/humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Mantener alejado de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2550-02-9
Número MDL MFCD00026756
Especificaciones
Punto de ebullición 179°C to 180°C
Nombre del producto químico o material n-Propyltriethoxysilane
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C9H22O3Si
Número UN UN1993
Beilstein 1748158
Temperatura de inflamación 57°C (134°F)
Sinónimo propyltriethoxysilane, triethoxy propyl silane, n-propyltriethoxysilane, silane, triethoxypropyl, unii-f17otx9fg5, f17otx9fg5, dynasylan pteo, triethoxypropyl-silan, triethoxypropyl-silane, triethoxy-n-propylsilane
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol,aromatic and aliphatic hydrocarbons.
Clave InChI NBXZNTLFQLUFES-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Nombre IUPAC trietoxi(propil)silano
Peso molecular (g/mol) 206.36
PubChem CID 75691
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.36
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.3965
Sensibilidad Moisture Sensitive
Densidad 0.8916
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Propyltriethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Propyltriethoxysilane