Learn More
n-Propiltrietoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450077
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450077 25 g 25 g
11460077 100 g 100 g
11470077 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20997.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 2550-02-9 | C9H22O3Si | 206.36 g/mol
It is an important material in sol-gel production, it provides a hydrophobic surface treatment for inorganic powders or filter materials and it is one of the catalyst components for polyolefin production with Ziegler-Natta catalyst. It is mainly used as construction waterproofing agent/protective agent, inorganic filler surface treatment agent, and pigment dispersant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un material importante en la producción de sol-gel, proporciona un tratamiento de la superficie hidrófobo para polvos inorgánicos o materiales filtrantes y es uno de los componentes catalizadores para la producción de poliolefina con el catalizador Ziegler-Natta. Se utiliza principalmente como agente impermeabilizante/agente protector en la construcción, como agente de tratamiento de la superficie de relleno inorgánico y como dispersante de pigmentos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en alcohol, hidrocarburos alifáticos y aromáticos.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del aire y agentes oxidantes y del agua/humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Mantener alejado de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2550-02-9
Número MDL MFCD00026756
Especificaciones
Punto de ebullición 179°C to 180°C
Nombre del producto químico o material n-Propyltriethoxysilane
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C9H22O3Si
Número UN UN1993
Beilstein 1748158
Temperatura de inflamación 57°C (134°F)
Sinónimo propyltriethoxysilane, triethoxy propyl silane, n-propyltriethoxysilane, silane, triethoxypropyl, unii-f17otx9fg5, f17otx9fg5, dynasylan pteo, triethoxypropyl-silan, triethoxypropyl-silane, triethoxy-n-propylsilane
Clave InChI NBXZNTLFQLUFES-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Nombre IUPAC trietoxi(propil)silano
Peso molecular (g/mol) 206.36
PubChem CID 75691
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.36
Porcentaje de pureza 97%