Learn More
N-propilsulfamida sal potásica, TRC
Código de producto. 30426213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426213 1 g
30425445 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30426213 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8384751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1393813-41-6
Fórmula molecular C3H10KN2O2S
Peso molecular (g/mol) 177.29
Sinónimo Propylsulfamide potassium
Nombre IUPAC Propil(sulfamoil)amida de potasio
SMILES NS([N-]CCC)(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Propylsulfamide Potassium Salt
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9N2O2S.K/c1-2-3-5-8(4,6)7;/h2-3H2,1H3,(H2,4,6,7);/q-1;+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 176