Learn More
Triamida N-propilfosforotioica, TRC
Código de producto. 30011646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011646 1 g 1 g
30008185 10 mg 10 miligramos
30009046 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011646 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8337051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 916809-14-8
Fórmula molecular C3 H12 N3 P S
Peso molecular (g/mol) 153.1862
Sinónimo N-Propylphosphorothioic Triamide, N-n-Propylthiophosphoric triamide
Nombre IUPAC N-diaminofosfinhiodioilpropano-1-amina
SMILES CCCNP(=S)(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Propylphosphorothioic Triamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H12N3PS/c1-2-3-6-7(4,5)8/h2-3H2,1H3,(H5,4,5,6,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.049