Learn More
Cloruro de n-propilmagnesio, 1 M en MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428047 500 mL 500 ml
15418047 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51162.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2234-82-4 | C3H7ClMg | 102.84 g/mol
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF). Also used as reactant in Grignard-reactions for the introduction of the n-propyl group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo Grignard en disolvente más ecológico, 2-metiltetrahidrofurano (2-MeTHF). También se utiliza como reactivo en las reacciones de Grignard para la introducción del grupo n-propilo.
Solubilidad
Reacciona con agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad, almacenar lejos del aire y del agua/humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2234-82-4
Fórmula molecular C3H7ClMg
Peso molecular (g/mol) 102.84
Número MDL MFCD00000474
Clave InChI AMXVKMXLDJXAPM-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC chloro(propyl)magnesium
SMILES CCC[Mg]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Propylmagnesium chloride
Cantidad 500 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.85
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M en MeTHF