Learn More
N-Propiletilenodiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10651833 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10651833 25 g Frasco de vidrio 25 g
10195850 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10651833 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314750250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-39-7 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-39-7
Fórmula molecular C5H14N2
Peso molecular (g/mol) 102.18
Número MDL MFCD00008172
Clave InChI CFNHVUGPXZUTRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-propylethylenediamine, n-n-propyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-propyl, ethylenediamine, n-propyl, 2-aminoethyl propyl amine, 1,2-ethanediamine, n1-propyl, 2-n-propylamino ethylamine, 2-n-propylaminoethylamine, propylethylenediamine, n-n-propylethylenediamine
PubChem CID 66073
Nombre IUPAC N'-propiletano-1,2-diamina
SMILES CCCNCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Propylethylenediamine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8200g/mL
Punto de ebullición 147°C to 150°C
Temperatura de inflamación 14°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2NHCH2CH2NH2
Índice de refracción 1.4394 to 1.4414
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido