Learn More
N-Propildietanolamina, TRC
Código de producto. 30422588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422588 1 g
30412433 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30422588 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8352001G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6735-35-9
Fórmula molecular C7H17NO2
Peso molecular (g/mol) 147.22
Sinónimo 2,2'-(Propylimino)bisethanol, 2,2'-(Propylimino)diethanol, Diethanol(propyl)amine, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)propylamine, N-Propyldiethanolamine, Propylbis(2-hydroxyethyl)amine, Propyldiethanolamine
Nombre IUPAC 2-[2-hidroxietil(propil)amino]etanol
SMILES CCCN(CCO)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Propyldiethanolamine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H17NO2/c1-2-3-8(4-6-9)5-7-10/h9-10H,2-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.1259