Learn More
n-propilciclopentano, TRC
Código de producto. 30418305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30418305 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30418305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83516025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material n-Propylcyclopentane
CAS 2040-96-2
Fórmula molecular C8 H16
Cantidad 25 mg
Sinónimo Cyclopentane','propyl-, Propylcyclopentane, 1-Propylcyclopentane, NSC 73947, n-Propylcyclopentane
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16/c1-2-5-8-6-3-4-7-8/h8H,2-7H2,1H3
SMILES CCCC1CCCC1
Nombre IUPAC propilciclopentano
Peso molecular (g/mol) 112.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.1252
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.