Learn More
n-propilciclopentano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Propylcyclopentane |
| CAS | 2040-96-2 |
| Fórmula molecular | C8 H16 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Cyclopentane','propyl-, Propylcyclopentane, 1-Propylcyclopentane, NSC 73947, n-Propylcyclopentane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16/c1-2-5-8-6-3-4-7-8/h8H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | CCCC1CCCC1 |
| Nombre IUPAC | propilciclopentano |
| Peso molecular (g/mol) | 112.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.1252 |