Learn More
Ácido N-propilborónico, TRC
Código de producto. 30426238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426238 1 g 1 g
30418304 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30426238 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8350601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Propylboronic Acid
CAS 17745-45-8
Fórmula molecular C3H9BO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Propylboronic Acid, Dihydroxy(propyl)boron, Dihydroxypropylborane, NSC 518339
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9BO2/c1-2-3-4(5)6/h5-6H,2-3H2,1H3
SMILES OB(CCC)O
Nombre IUPAC ácido propilborónico
Peso molecular (g/mol) 87.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.07