Learn More
Ácido N-propilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Propylboronic Acid |
| CAS | 17745-45-8 |
| Fórmula molecular | C3H9BO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Propylboronic Acid, Dihydroxy(propyl)boron, Dihydroxypropylborane, NSC 518339 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9BO2/c1-2-3-4(5)6/h5-6H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | OB(CCC)O |
| Nombre IUPAC | ácido propilborónico |
| Peso molecular (g/mol) | 87.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.07 |