Learn More
Ácido N-propilborónico, TRC
Código de producto. 30427741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427741 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30427741 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8350602.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-Propylboronic Acid
CAS 17745-45-8
Fórmula molecular C3H9BO2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1-Propylboronic Acid, Dihydroxy(propyl)boron, Dihydroxypropylborane, NSC 518339
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9BO2/c1-2-3-4(5)6/h5-6H,2-3H2,1H3
SMILES OB(CCC)O
Nombre IUPAC ácido propilborónico
Peso molecular (g/mol) 87.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.07
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.