Learn More
Ácido n-propilborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10456062 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10456062 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10456062 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370870010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Propylboronic acid
CAS 17745-45-8
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H9BO2
Fórmula lineal CH3(CH2)2B(OH)2
Número MDL MFCD01074564
Cantidad 1 g
Sinónimo n-propylboronic acid, 1-propaneboronic acid, propaneboronic acid, boronic acid, propyl, 1-propylboronic acid, 1-propaneboronic, n-propylboronc acd, propyl boronic acid, pubchem6019
Clave InChI JAQOMSTTXPGKTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCB(O)O
Nombre IUPAC ácido propilborónico
Peso molecular (g/mol) 87.91
PubChem CID 351065
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.91
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Propylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación