Learn More
n-Propilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11446994 100 g 100 g
11456994 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446994 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21468.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-65-1 | C9H12 | 120.20 g/mol
n-Propylbenzene is used to prepare benzoic acid. It is employed as a solvent for gas chromatography. It is also used as a solvent and an intermediate in organic synthesis. Further, it is used in fuels and fuel additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El n-propilbenceno se utiliza para preparar ácido benzoico. Se emplea como disolvente para la cromatografía de gases. También se utiliza como disolvente e intermediario en síntesis orgánica. Además, se usa en combustibles y aditivos de combustible.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter, acetona, benceno y éter de petróleo. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103-65-1
Fórmula molecular C9H12
Peso molecular (g/mol) 120.20
Número MDL MFCD00009377
Clave InChI ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-propylbenzene, 1-phenylpropane, phenylpropane, benzene, propyl, 1-propylbenzene, isocumene, n-propyl benzene, propyl-benzene, unii-0wr86zhg2z, propylbenzene, n
PubChem CID 7668
ChEBI CHEBI:42630
Nombre IUPAC propilbenceno
SMILES CCCC1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material n-Propylbenzene
Punto de fusión °C to 100°C
Densidad 0.862
Punto de ebullición 159°C to 160°C
Temperatura de inflamación 47°C (116°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Índice de refracción 1.491
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 1903006
Índice Merck 14,7844
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether,acetone,benzene,and petroleum ether. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido