Learn More
Nitrato de n-propilo, TRC
Código de producto. 30419044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30419044 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30419044 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP838265250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Propyl Nitrate
CAS 627-13-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C3 H7 N O3
Cantidad 250 mg
Sinónimo Nitric Acid Propyl Ester, Propyl Nitrate
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO3/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3
SMILES CCCO[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC nitrato de propilo
Peso molecular (g/mol) 105.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.0426
Porcentaje de pureza >95