Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Propyl Gallate |
| Nombre de nota | “Antioxidante para alimentos, grasas y aceites. ” |
| CAS | 121-79-9 |
| Fórmula molecular | C10H12O5 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate |
| Clave InChI | ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N |
| Nombre IUPAC | propilo 3,4,5-trihidroxibenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 212.201 |
| PubChem CID | 4947 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- n-Propyl Gallate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: n-Propyl Gallate