Learn More
Galato de n-propilo, MP Biomedicals™
Código de producto. 11466112 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11466112 100 g
1 options
Código de producto. 11466112 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210274780
 Artículo restringido
En stock
Polvo blanquecino
  • Reactivo antidecoloración en microscopía de fluorescencia para reducir el fotoblanqueo de sondas fluorescentes como la rodamina y la fluoresceína
  • Un éster formado por la condensación de ácido gálico y propanol.
  • Este antioxidante se ha añadido a los alimentos que contienen aceites y grasas para evitar la oxidación.
  • Un antioxidante que exhibe actividad antimicrobiana.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Propyl gallate
Nombre de nota Biología molecular
CAS 121-79-9
Punto de fusión 140 °C a 150 °C
Color Blanco apagado
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
Notas de grado de pureza 0.992
Fórmula molecular C10H12O5
Número MDL MFCD00002196
Beilstein 1877976
Sinónimo propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
Información de solubilidad Soluble en etanol (50mg/mL).
Clave InChI ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Nombre IUPAC propilo 3,4,5-trihidroxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 212.2
PubChem CID 4947
ChEBI CHEBI:10607
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.2
Porcentaje de pureza 99.2%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4,5-trihydroxybenzoate de propyle
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1B
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .