Learn More
Galato de n-propilo, MP Biomedicals™
Código de producto. 11476112 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Código de producto. Cantidad
11476112 500 g
1 options
Código de producto. 11476112 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210274790
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Polvo blanquecino
  • Reactivo antidecoloración en microscopía de fluorescencia para reducir el fotoblanqueo de sondas fluorescentes como la rodamina y la fluoresceína
  • Un éster formado por la condensación de ácido gálico y propanol.
  • Este antioxidante se ha añadido a los alimentos que contienen aceites y grasas para evitar la oxidación.
  • Un antioxidante que exhibe actividad antimicrobiana.
CAS 121-79-9
Fórmula molecular C10H12O5
Peso molecular (g/mol) 212.2
Número MDL MFCD00002196
Clave InChI ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4947
ChEBI CHEBI:10607
Nombre IUPAC propilo 3,4,5-trihidroxibenzoato
SMILES CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Propyl gallate
Nombre de nota Biología molecular
Punto de fusión 140 °C a 150 °C
Color Blanco apagado
Pérdida por secado 0.0026
Notas de grado de pureza 0.992
Cantidad 500 g
Beilstein 1877976
Sinónimo propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
Información de solubilidad Soluble en etanol (50mg/mL).
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.2
Porcentaje de pureza 0.992
Forma física Polvo