Learn More
Formato de n-propilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459236 100 mL 100 ml
11469236 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459236 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18090.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-74-7 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-74-7
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00003295
Clave InChI KFNNIILCVOLYIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formic acid, propyl ester, n-propyl formate, propyl methanoate, formiate de propyle, formic acid propyl ester, propylester kyseliny mravenci, unii-wo1arv6gtw, formiate de propyle french, fema no. 2943, wo1arv6gtw
PubChem CID 8073
Nombre IUPAC formato de propilo
SMILES CCCOC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Propyl formate
Punto de fusión -93°C
Punto de ebullición 80°C to 81°C
Temperatura de inflamación −4°C (25°F)
Cantidad 100 mL
Número UN UN1281
Beilstein 1739272
Índice Merck 14,7858
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 97%