Learn More
Éter de n-propilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10123580 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
50 ml; frasco de vidrio
Código de producto.
10123580 50 ml; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10123580 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150040500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-43-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Propyl ether
Nombre de nota 99+%
CAS 111-43-3
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -123°C
Color Incolora
Densidad 0.7300g/mL
Punto de ebullición 88°C to 90°C
Temperatura de inflamación -28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H14O
Fórmula lineal (CH3CH2CH2)2O
Índice de refracción 1.3790 to 1.381
Número MDL MFCD00009376
Cantidad 50 mL
Beilstein 01, 354
Índice Merck 15, 3385
Gravedad específica 0.73
Sinónimo dipropyl ether, propyl ether, n-propyl ether, di-n-propyl ether, propane, 1,1'-oxybis, dipropyl oxide, 4-oxaheptane, ether, di-n-propyl, 1,1'-oxybispropane, unii-42q250hs4g
Información de solubilidad Solubility in water: in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether
Clave InChI POLCUAVZOMRGSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCOCCC
Nombre IUPAC 1-propoxipropano
Peso molecular (g/mol) 102.18
PubChem CID 8114
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Propyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.