Learn More
Decanoato de n-propilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436247 50 g 50 g
11446247 250 g 250 g
11426247 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25159.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 30673-60-0 | C13H26O2 | 214.349 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30673-60-0
Fórmula molecular C13H26O2
Peso molecular (g/mol) 214.349
Número MDL MFCD00056329
Clave InChI OVFMRFMJVFDSAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-propyl decanoate, decanoic acid, propyl ester, propyl caprate, capric acid propyl ester, unii-s0he9grs1w, decanoic acid, propylester, s0he9grs1w, propyl caprate natural, propyl caprate decanoate, n-propyldecanoate
PubChem CID 121739
ChEBI CHEBI:86973
Nombre IUPAC decanoato de propilo
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Propyl decanoate
Densidad 0.86
Punto de ebullición 254°C
Temperatura de inflamación 115°C (239°F)
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.35
Porcentaje de pureza 98%