Learn More
n-propil-d7-benceno, CDN
Código de producto. 30317821
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30317821 0.1 g
30311157 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30317821 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND15690.1G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propylbenzene-D7 (propyl-D7)
CAS 65087-58-3
Fórmula molecular C9 D7 H5
Cantidad 0.1 g
Sinónimo Benzene, propyl-d7- (9 CI), n-Propyl-d7-benzene, Propyl-d7-benzene, Propylbenzene-d7, Propylbenzene-D7 (propyl-D7)
Fórmula InChI InChI=1 S/C9H12/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8 H,2,6H2,1H3/i1D3,2D2,6D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])c1ccccc1
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropilbenceno
Peso molecular (g/mol) 127.235
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.138 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity